A1001
N-Acetyl-DL-leucine
About This Item
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](CC(C)C)(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
WXNXCEHXYPACJF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable