A0976
Monoclonal Anti-Angiostatin antibody produced in mouse
clone 79735, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-Angiostatin Kringle 1-3
About This Item
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in E. coli
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
79735, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
antigen 38 kDa
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
mouse
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLG(5340)
Description générale
Monoclonal Anti-Angiostatin recognizes human angiostatin. This antibody also recognizes plasminogen but shows no cross-reactivity with recombinant mouse angiostatin.
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable