A0912
D-Ala-D-Ala
≥99%
Synonyme(s) :
D-alanyl-D-Alanine
194,00 €
About This Item
194,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
D-Ala-D-Ala,
Essai
≥99%
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@@H](N)C(=O)N[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-3(7)5(9)8-4(2)6(10)11/h3-4H,7H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
DEFJQIDDEAULHB-QWWZWVQMSA-N
Catégories apparentées
Application
- Binding Mode-Based Physicochemical Screening Method Using d-Ala-d-Ala Silica Gel and Chemical Modification Approach to Facilitate Discovery of New Macrolactams, Banglactams A and B, from Nonomuraea bangladeshensis K18-0086.: Describes a novel screening method employing D-Ala-D-Ala silica gel to discover new macrolactams with potential antibacterial properties. This technique aids in identifying compounds that inhibit bacterial cell wall synthesis (Kimishima et al., 2024).
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable