Merck
Passer à
A0887
5α-Androstane
Synonyme(s) :
Etioallocholane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
107,00 €
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
986,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H32
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
207-116-2
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥99% (HPLC)
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])CCCC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)CCC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H32/c1-18-11-5-7-16(18)15-9-8-14-6-3-4-12-19(14,2)17(15)10-13-18/h14-17H,3-13H2,1-2H3/t14-,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1
InChI key
QZLYKIGBANMMBK-UGCZWRCOSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Application
5α-Androstane has been used to treat androgen-dependent and androgen-independent prostate cancer cells (LNCaP and PC-3) to investigate cell proliferation, viability, adhesion and hormone expression.
Other Notes
Serves as the parent steroid skeleton for all androgens, but the hydrocarbon itself is not naturally occurring.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D4000A3009P8129
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe