A0726
Activin Receptor-Like Kinase 7/Fc Chimera from rat
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
ALK-7
About This Item
Source biologique
rat
Produit recombinant
expressed in NSO cells
Pureté
>90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
47-55 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt ~35.7 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Acvr1c(245921)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable