A0483
Monoclonal Anti-Actin (20-33) antibody produced in rabbit
clone SIG2-AC2, ascites fluid
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SIG2-AC2, monoclonal
Poids mol.
antigen ~42 kDa
Espèces réactives
chicken, rat, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:400
western blot: 1:50-1:100 using chicken gizzard total extract
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTB(60)
Description générale
Immunogène
Application
- western blotting[1]
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable