Principaux documents
A0292
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-leucine-p-nitroanilide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H19N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C14H19N3O4/c1-9(2)8-13(15-10(3)18)14(19)16-11-4-6-12(7-5-11)17(20)21/h4-7,9,13H,8H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,19)/t13-/m0/s1
Clé InChI
SLJKQHDBYBGOMH-ZDUSSCGKSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Federica Parravicini et al.
PloS one, 8(2), e56254-e56254 (2013-03-05)
Acyl aminoacyl peptidases are two-domain proteins composed by a C-terminal catalytic α/β-hydrolase domain and by an N-terminal β-propeller domain connected through a structural element that is at the N-terminus in sequence but participates in the 3D structure of the C-domain.