Principaux documents
97596
Sigma-Aldrich
1,2,3-Octanetriol Isomer T (74888) 1 M solution
Synonyme(s) :
1,2,3-Octanetriol solution, Additive Screening Solution 11/Kit-No 78374
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-4-5-7(10)8(11)6-9/h7-11H,2-6H2,1H3
Clé InChI
QSQGNBGEHSFMAA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves