Documents
940822104
CHI 034 human cell line
IHW Number: 9200
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Source biologique
human blood
Forme
liquid
Ethnicité
Thai
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Conditions d'expédition
dry ice
Catégories apparentées
Description générale
Consanguineous: No
Homozygous: No
Description de la lignée cellulaire
This cell line is an Epstein-Barr Virus (EBV) transformed lymphoblastoid line and is part of the Human Leukocyte Antigen (HLA) Typed Collection maintained by the European Collection of Cell Cultures (ECACC). HLA-Typing Data is available for this cell line.
Profil d'ADN
HLA DRB1: 1001 11
HLA DRB3: 202
HLA DQAP: 1.3.4.1
HLA DQA1: 0501 0104
HLA DQB1: 0501 0301
HLA DPB1: 02012 3201
Profil sérologique
HLA A: 11 19
HLA B: 7 40
Milieu de culture
RPMI 1640 (R0883) + 2mM Glutamine (G7513) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS) (F2442). Once a growing culture is established the FBS concentration can be reduced to 10%.
Procédure de repiquage
Maintain cultures between 3x105 - 2x106 cells/ml, 5% CO2, 37 °C. Upon resuscitation remove cryoprotectant - centrifuge at 300 x g for 5 minutes and re-suspend the cell pellet in fresh culture medium.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable