Principaux documents
94054
Sigma-Aldrich
Red Starch
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Forme
powder
Application
suitable as substrate for α-amylase
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable