93427
Triton™ X-100
ampule, ~10% in H2O
Synonyme(s) :
t-Octylphénoxypolyéthoxyéthanol, Éther tert-octylphénylique du polyéthylène glycol
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Qualité
ampule
Poids mol.
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
Concentration
~10% in H2O
Nombre d'agrégation
100-155
Impuretés
≤150 μM sulfhydryl oxidizing substances (carbonyls, peroxides)
Indice de réfraction
n20/D 1.348
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
Température de transition
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
Densité
1.01 g/mL at 20 °C
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
13.5
Chaîne SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Clé InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
483.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
251 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)