Principaux documents
92982
Sigma-Aldrich
Sodium chloride 1.5M – Ethanol 10% (v/v) solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 8/Kit-No 70437
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
solution
Densité
1.04 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable