Principaux documents
91352
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenyl pentafluorophenyl adipate
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Hexanedioic acid 1-(2,6-difluorophenyl) 6-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H11F7O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.27
Beilstein:
22620419
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
lumps
Chaîne SMILES 
O=C(OC1=C(F)C=CC=C1F)CCCCC(OC2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)=O
InChI
1S/C18H11F7O4/c19-8-4-3-5-9(20)17(8)28-10(26)6-1-2-7-11(27)29-18-15(24)13(22)12(21)14(23)16(18)25/h3-5H,1-2,6-7H2
Clé InChI
FNHQYADULQQVJA-UHFFFAOYSA-N
Application
This linker enables to form heteroconjugates by linking primary amino groups from two separate biomolecules in a strictly orthogonal way. The orthogonality arises from the differential reactivity of the ester leaving groups.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Adam T Slósarczyk et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 18(4), 261-269 (2012-03-07)
An efficient method for the heteroconjugation of biomolecules carrying free amino groups was reported previously, where mixed polyfluorophenyl diesters of dicarboxylic acids with varied aliphatic chain length were shown to be efficient reagents for the conjugation of a variety of