Principaux documents
85852
Sigma-Aldrich
Magnesiumchloride 0.1M – HEPES-Na pH 7.5; 0.1M – Polyethylene glycol 400 18% (v/v) solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 31/Kit-No 73513
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
solution
pH
7.5±0.2 ( in neat)
Densité
1.05 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves