Merck
Passer à
85541
L-(−)-Sorbose
for biotechnological purposes, ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
50 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
177,00 €
250 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
695,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-771-8
Beilstein/REAXYS Number:
1724554
MDL number:
177,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D −43±2°, c = 5% in H2O
color
colorless
mp
163-165 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m0/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
Application
L-Sorbose is used as a starting reagent for the commercial biosynthesis of ascorbic acid (vitamin C).
Biochem/physiol Actions
The L enatiomer of sorbose, a ketohexose monosaccharide.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
635826358063579
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99%, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
mp
163-165 °C
mp
133-140 °C (lit.)
mp
133-140 °C (lit.)
mp
133-140 °C (lit.)
color
colorless
color
-
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(−)-Sorbose
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe