Principaux documents
82178
Sigma-Aldrich
Sodium chloride 0.1M – Sodium acetate pH 4.6; 0.1M – 2-Propanol 12% (v/v) solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 4/Kit-No 73513
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
solution
pH
4.6±0.2 ( in neat)
Densité
0.99 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup