Principaux documents
80999
Sigma-Aldrich
1L-epi-2-Inosose
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2R,3S,4S,5S,6S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxycyclohexanone, 2L-2,3,4,6/5-Pentahydroxycyclohexanone, D-epi-4-Inosose, L-epi-2-Inosose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.14
Numéro Beilstein :
3199555
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Activité optique
[α]/D -4.3±1.3°, c = 1 in H2O
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-5,7-11H/t1-,2-,3-,4+,5-/m0/s1
Clé InChI
VYEGBDHSGHXOGT-PKTMPMCPSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Metabolite of inositol metabolic pathways
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Kinetics and mechanism of the chromic oxidation of myo-inositol
Santoro, M., et al.
Polyhedron, 26, 169-177 (2007)
(-)-epi-Inosose-2
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, C56(12), e584-e585 (2000)
Bacterial enzyme preparations oxidizing inositol and their inhibition by colchicine.
R E FRANZL et al.
Nature, 168(4283), 955-957 (1951-12-01)