Principaux documents
80361
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate 0.2M – Sodium acetate pH 4.6; 0.1M – Polyethylene glycol 4000 10% (w/v) solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 3/Kit-No 73513
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
solution
pH
4.6±0.2 ( in neat)
Densité
1.03 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :