77810
Atto 520 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
Absorption UV
λ: 526-532 nm Amax
Adéquation
suitable for fluorescence
Méthode de détection
fluorometric
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2OC3=CC(=[NH+]\CC)\C(C)=CC3=C(CCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c2cc1C
InChI
1S/C26H29N3O5.ClHO4/c1-5-27-20-13-22-18(11-15(20)3)17(7-10-26(32)34-29-24(30)8-9-25(29)31)19-12-16(4)21(28-6-2)14-23(19)33-22;2-1(3,4)5/h11-14,27H,5-10H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/b28-21-;
Clé InChI
HVCUIKJJDQLPQR-AYYDQZPKSA-N
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable