75926
Oxonol VI
suitable for fluorescence, ≥95% (UV)
Synonyme(s) :
1,5-Bis(5-oxo-3-propylisoxazol-4-yl)pentamethine oxonol
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (UV)
Forme
powder
Solubilité
methanol: soluble
Fluorescence
λex 523 nm; λem 630 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCC1=NOC(=O)\C1=C/C=C/C=C/c2c(O)onc2CCC
InChI
1S/C17H20N2O4/c1-3-8-14-12(16(20)22-18-14)10-6-5-7-11-13-15(9-4-2)19-23-17(13)21/h5-7,10-11,20H,3-4,8-9H2,1-2H3/b7-5+,10-6+,13-11-
Clé InChI
CPHARWHMAGUXDW-PQWGHOHWSA-N
Application
Conditionnement
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable