75925
Oxonol V
for fluorescence, ≥95% (UV)
Synonyme(s) :
1,5-Penta-1,3-dien-1-yl-5-ylidene-bis(5-oxo-3-phenyl-4-isoxazole), 4-[5-(5-Hydroxy-3-phenyl-4-isoxazolyl)-2,4-pentadienylidene]-3-phenyl-5(4H)-isoxazolone
About This Item
Qualité
for fluorescence
Pureté
≥95% (UV)
Adéquation
in accordance for fluorescence
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Oc1onc(-c2ccccc2)c1\C=C\C=C\C=C3/C(=O)ON=C3c4ccccc4
InChI
1S/C23H16N2O4/c26-22-18(20(24-28-22)16-10-4-1-5-11-16)14-8-3-9-15-19-21(25-29-23(19)27)17-12-6-2-7-13-17/h1-15,26H/b9-3+,14-8+,19-15-
Clé InChI
NEDZCQDBZLHEGJ-UFRBDIPQSA-N