Merck
Passer à
75784
Atto 565
BioReagent, suitable for fluorescence
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
135,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H31ClN2O9
Poids moléculaire :
611.04
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
135,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 562.0-568.0 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single-molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
Atto 565 shows a molar extinction of 120.000 and QY of 92% in water (97% in ethanol). Decay time is 3.4 ns.
Specific and stable fluorescence labeling of histidine-tagged proteins[1]
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
937111862018507
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
>90.0% (HPLC)
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe