Merck
Passer à
75641
Poly(2′-deoxyguanyl-2′-deoxycytidylic acid) sodium salt
ampule of >10 A260
Synonyme(s) :
Poly(dG-dC) sodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 U
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 570,00 €
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.52
MDL number:
Form:
liquid
1 570,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
packaging
ampule of >10 A260
solubility
H2O: complete 1 mL/vial, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O[C@@H]3[C@H](O[C@H](C3)[n]4c5nc(nc(c5nc4)O)N)CO[P](=O)(O)O)(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(=NC2=O)N)O
InChI
1S/C19H26N8O13P2/c20-12-1-2-26(19(30)23-12)13-3-8(28)10(38-13)5-37-42(34,35)40-9-4-14(39-11(9)6-36-41(31,32)33)27-7-22-15-16(27)24-18(21)25-17(15)29/h1-2,7-11,13-14,28H,3-6H2,(H,34,35)(H2,20,23,30)(H2,31,32,33)(H3,21,24,25,29)/t8-,9-,10+,11+,13+,14+/m0/s1
InChI key
IBZPKQZTZXRCKY-WKSZEZMPSA-N
Application
Poly (2′-deoxyguanyl-2′-deoxycytidylic acid) sodium salt was used as standard in gel electrophoresis to analyze the products of Klenow exo fragment of polymerase I.[1]
Biochem/physiol Actions
Poly (2′-deoxyguanyl-2′-deoxycytidylic acid) is a protonated polynucleotide structure frequently used to study the conformational changes of DNA molecules.[2]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
P4929P938981349
form
liquid
form
powder
form
powder or solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: complete 1 mL/vial, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 1 mL/vial, clear, colorless
packaging
ampule of >10 A260
packaging
-
packaging
-
packaging
ampule of ≥10 units A260
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe