75027
Sulfate de dextrane sodium salt
Synonyme(s) :
Sodium Dextran Sulfate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Poids mol.
Mr ~4000
Impuretés
3-6% (sulfur content)
Perte
≤10% loss on drying
Couleur
colorless
Plage de pH utile
6.0-8.0 (10 g/L)
Solubilité
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable