Key Documents
74576
Sigma-Aldrich
1,2-Dierucoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
1,2-Di(cis-13-docosenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, DEPE, Dierucoyl phosphatidylethanolamine, PE(22:1(13E)/22:1(13E))
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C49H94NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
856.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
Pureté
≥98% (TLC)
≥98% (as erucic acid)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C49H94NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-48(51)55-45-47(46-57-59(53,54)56-44-43-50)58-49(52)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,47H,3-16,21-46,50H2,1-2H3,(H,53,54)/b19-17-,20-18-/t47-/m1/s1
Clé InChI
VBZSMBBOZFITID-FRWASNMLSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>392.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 200 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Boris Tenchov et al.
Chemistry and physics of lipids, 208, 65-74 (2017-10-07)
The non-lamellar phases formed by membrane lipids in diluted aqueous dispersions are mainly represented by the inverted hexagonal phase, HII, and phases of cubic symmetry, among them the bicontinuous cubic phases Pn3m (Q224), Im3m (Q229) and Ia3d (Q230). Here we