Principaux documents
70543
Sigma-Aldrich
Fluorescent red 610 reactive
suitable for fluorescence, BioReagent
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H45N4NaO11S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
764.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥90.0% (coupling to amines)
Solubilité
DMF: soluble
Fluorescence
λex 610 nm; λem 645 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C