66939
Phalloidin–Atto 425
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Atto 425–Phalloidin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol
Absorption UV
λ: 429-435 nm Amax
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.