Principaux documents
64052
Sigma-Aldrich
Midas® Slide Carrier (20 Slides)
new
for use with Midas® III-Plus Automated Stainer
Synonyme(s) :
Hematology Stainer
About This Item
Code UNSPSC :
41105202
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Compatibilité
for use with Midas® III-Plus Automated Stainer
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Holds 20 slides in MIDAS® Automated Stainer
Application
Holds 20 slides in MIDAS® Automated Stainer
Holds 20 slides, 3 x 1 inch each
Informations légales
MIDAS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany