Principaux documents
59937
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 1-monophosphate dipotassium salt
≥96% (HPLC)
Synonyme(s) :
D-myo-Inosit 1-phosphate dipotassium salt
1 MG
298,00 €
298,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
298,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11K2O9P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
298,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥96% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K/c7-1-2(8)4(10)6(5(11)3(1)9)15-16(12,13)14;;/h1-11H,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-,3+,4-,5-,6-;;/m1../s1
Clé InChI
HODLUYREWASOIA-PKBSSWBPSA-L
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable