59464
Trisodium 2-methylcitrate, racemic mixture of diastereomers
≥85% (mixture of diastereomers, NMR)
Synonyme(s) :
Trisodium 3-carboxy-3-hydroxy-2-methyl-pentanedioate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥85% (mixture of diastereomers, NMR)
Forme
solid
Impuretés
≤5% water
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].CC(C([O-])=O)C(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C7H10O7.3Na/c1-3(5(10)11)7(14,6(12)13)2-4(8)9;;;/h3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
Clé InChI
HPLKAWNRQOHUKD-UHFFFAOYSA-K
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable