59041
2,2,4-Triméthylpentane
for luminescence, ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
Isooctane
About This Item
Qualité
for luminescence
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Pression de vapeur
41 mmHg ( 21 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
745 °F
Limite d'explosivité
6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
n20/D 1.391
Point d'ébullition
98-99 °C (lit.)
Pf
−107 °C (lit.)
Densité
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: 0.5
λ: 220 nm Amax: 0.14
λ: 230 nm Amax: 0.06
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 255 nm Amax: 0.005
Adéquation
in accordance for luminescence
Chaîne SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Clé InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup