Principaux documents
57676
Sigma-Aldrich
2-[4-(Iodoacetamido)phenyl]-6-methylbenzothiazole
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H13IN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥90% (TLC)
Pf
216 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
alcohols: soluble
chloroform: soluble
Fluorescence
λex 345 nm; λem 383 nm in methanol
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2nc(sc2c1)-c3ccc(NC(=O)CI)cc3
InChI
1S/C16H13IN2OS/c1-10-2-7-13-14(8-10)21-16(19-13)11-3-5-12(6-4-11)18-15(20)9-17/h2-8H,9H2,1H3,(H,18,20)
Clé InChI
PKLHKGNTARKGAK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable