Principaux documents
55634
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-4-methyl-3-coumarinylacetic acid
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Methylumbelliferone-3-acetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.20
Beilstein:
220399
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
Fluorescence
λex 360 nm; λem ~450 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES 
CC1=C(CC(O)=O)C(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C12H10O5/c1-6-8-3-2-7(13)4-10(8)17-12(16)9(6)5-11(14)15/h2-4,13H,5H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
OOGKDHCQSZAEQI-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable as pH-indicator
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Krzysztof Żamojć et al.
Journal of fluorescence, 24(3), 713-718 (2013-12-18)
The fluorescence quenching of different coumarin derivatives (7-hydroxy-4-methylcoumarin, 5,7-dimethoxycoumarin, 7-amino-4-methyl-3-coumarinylacetic acid, 7-ethoxy-4-methylcoumarin, 7-methoxycoumarin, 7-hydroxycoumarin, 7-hydroxy-4-methyl-3-coumarinylacetic acid and 7-amino-4-methylcoumarin) by 4-hydroxy-TEMPO in aqueous solutions at the room temperature was studied with the use of UV-Vis absorption spectroscopy as well as a
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.