53886
Tn Antigen
≥99.0% (TLC), powder or crystals
Synonyme(s) :
GalNac-α-1-O-serine, O-[2-(Acetylamino)-2-deoxy-α-D-galactopyranosyl]-L-serine
About This Item
Produits recommandés
product name
Tn Antigen, ≥99.0% (TLC)
Pureté
≥99.0% (TLC)
Forme
powder or crystals
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O8/c1-4(15)13-7-9(17)8(16)6(2-14)21-11(7)20-3-5(12)10(18)19/h5-9,11,14,16-17H,2-3,12H2,1H3,(H,13,15)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8-,9+,11-/m0/s1
Clé InChI
REDMNGDGDYFZRE-WKWISIMFSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable