Merck
Passer à
53404
Atto 465 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
257,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
257,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesureDemander un échantillon
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in acetonitrile (with 0.1% acetic acid)
UV absorption
λ: 454-460 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O.Nc1ccc2C=C3C=CC(=N)C=C3N(CCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c2c1
InChI
1S/C21H20N4O4.ClHO4/c22-15-5-3-13-10-14-4-6-16(23)12-18(14)24(17(13)11-15)9-1-2-21(28)29-25-19(26)7-8-20(25)27;2-1(3,4)5/h3-6,10-12,22H,1-2,7-9,23H2;(H,2,3,4,5)
InChI key
NROCSLJOXCQUHR-UHFFFAOYSA-N
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
928357599951797
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90.0% (HPLC), ≥90.0% (degree of coupling)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (coupling of degree)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
UV absorption
λ: 454-460 nm Amax
UV absorption
λ: 553.0-559.0 nm Amax
UV absorption
λ: 667-673 nm Amax
UV absorption
λ: 655-661 nm Amax
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe