52048
Hexaethylene glycol monotetradecyl ether
BioXtra, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
C14E6, Tetradecylhexaglycol
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Poids mol.
478.70 g/mol
Technique(s)
RT-PCR: suitable
protein expression: suitable
protein purification: suitable
western blot: suitable
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C26H54O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-28-17-19-30-21-23-32-25-26-33-24-22-31-20-18-29-16-14-27/h27H,2-26H2,1H3
Clé InChI
CMOAVXMJUDBIST-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable