50796
Maltulose monohydrate
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Pf
137 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@H](O)CO[C@@](O)(CO)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-5-6(16)7(17)8(18)11(22-5)23-9-4(15)2-21-12(20,3-14)10(9)19;/h4-11,13-20H,1-3H2;1H2/t4-,5-,6-,7+,8-,9-,10+,11-,12+;/m1./s1
Clé InChI
NNDCKRNDWLPICC-MDKWJHPDSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable