Principaux documents
49701
Sigma-Aldrich
7-(Dimethylamino)-1-(2-propynyloxy)-phenoxazin-3-one
suitable for fluorescence
Synonyme(s) :
7-(Dimethylamino)-1-(2-propyn-1-yloxy)-3H-phenoxazin-3-one, Red Oxazin-X-Alkyne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.30
Beilstein:
19893167
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Solubilité
methanol: 1 mg/mL, clear
Fluorescence
λex 570 nm; λem 625 nm±10 nm in methanol
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1C=C2OC3=CC(N(C)C)=CC=C3N=C2C(OCC#C)=C1
InChI
1S/C17H14N2O3/c1-4-7-21-15-9-12(20)10-16-17(15)18-13-6-5-11(19(2)3)8-14(13)22-16/h1,5-6,8-10H,7H2,2-3H3
Clé InChI
ZHJHFGKPSPYQGZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
a clickable dye
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable