43407
β-Nicotinamide-adénine-dinucléotide hydrate
≥94% (HPLC), from yeast
Synonyme(s) :
β-DPN, β-NAD, Coenzyme 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridine nucléotide, NAD, Nadide
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
yeast
Pureté
≥94% (HPLC)
Impuretés
≤10% water
≤4% solvent (methanol)
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear, faintly yellow
water: freely soluble
Adéquation
in accordance for determination of ADH
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
Clé InChI
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable