42424
Atto 550
for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for fluorescence
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
Absorption UV
λ: 553-559 nm Amax
Température de stockage
−20°C
Description générale
Die Abklingzeit der Fluoreszenz beträgt 3.2 ns.
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.