41111
Ajmalicine
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
δ-Yohimbine, Py-Tetrahydroserpentine, Raubasine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -65±3°, c = 1 in chloroform
Pf
~258 °C (dec.)
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H24N2O3/c1-12-16-10-23-8-7-14-13-5-3-4-6-18(13)22-20(14)19(23)9-15(16)17(11-26-12)21(24)25-2/h3-6,11-12,15-16,19,22H,7-10H2,1-2H3/t12-,15-,16+,19-/m0/s1
Clé InChI
GRTOGORTSDXSFK-XJTZBENFSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable