Principaux documents
38498
Sigma-Aldrich
Decyl-β-D-1-thiomaltopyranoside solution
10 mM
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H42O10S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Concentration
10 mM
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves