Merck
314331
Toluene-(methyl-14C)
≥98% (GC, HPLC)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H514CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.14
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥98% (GC, HPLC)
extent of labeling
1-15 mCi per mmol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[14CH3]c1ccccc1
Packaging
Packaged in break-seal ampule