Principaux documents
312061
Sigma-Aldrich
n-Butanol-1-14C
Synonyme(s) :
Butyl-1-14C alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH214CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Ampleur du marquage
1-10 mCi per mmol
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC[14CH2]O
Conditionnement
sealed ampule