30153
Potassium 2-mercaptoethanesulfonate
≥95% (T)
Synonyme(s) :
2-Mercaptoethanesulfonic acid potassium salt, Coenzyme M potassium salt, MES potassium salt
About This Item
Pureté
≥95% (T)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.K/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
XXZMREMZWJKGRQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable