19953
Ricobendazole
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Albendazole oxide, Albendazole sulfoxide, Methyl [5-(propane-1-sulfinyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-carbamate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
colorless to white
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
parasites
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
enzyme | interferes
protein synthesis | interferes
Chaîne SMILES
CCCS(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Clé InChI
VXTGHWHFYNYFFV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable