Principaux documents
18693
Sigma-Aldrich
Azo-CM-Cellulose
cellulase substrate
Synonyme(s) :
Carboxymethyl cellulose dyed with Remazolbrilliant Blue
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Forme
powder
Application
suitable as substrate for cellulase
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves