Principaux documents
15931
Sigma-Aldrich
Hexaethyleneglycol monododecyl ether 1 mM solution
Synonyme(s) :
Hexaethyleneglycol monododecyl ether solution, Detergent Screening Solution 18/Kit-No 66317
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Description
non-ionic
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO