14955
Iris 7G-WS carboxylic acid
Synonyme(s) :
2-{2-{2-[4-(4-Carboxybutyrylamino)phenylthio]-3-{2-[1-(hex-5-ynyl)-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfoindol-2-ylidene]ethylidene}cyclohex-1-enyl}vinyl}-1-(hex-5-ynyl)-3,3-dimethyl-3H-indolium-5-sulfonate monopotassium salt
About This Item
Fluorescence
λex 804 nm; λem 823 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[K+].CC1(C)/C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCC#C)c4ccc(cc4C3(C)C)S([O-])(=O)=O)=C2Sc5ccc(NC(=O)CCCC(O)=O)cc5)N(CCCCC#C)c6ccc(cc16)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C53H59N3O9S3.K/c1-7-9-11-13-33-55-45-29-27-41(67(60,61)62)35-43(45)52(3,4)47(55)31-21-37-17-15-18-38(51(37)66-40-25-23-39(24-26-40)54-49(57)19-16-20-50(58)59)22-32-48-53(5,6)44-36-42(68(63,64)65)28-30-46(44)56(48)34-14-12-10-8-2;/h1-2,21-32,35-36H,9-20,33-34H2,3-6H3,(H3-,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65);/q;+1/p-1
Clé InChI
GLVAQGAOXASSSF-UHFFFAOYSA-M
Conditionnement
Principe
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable