137269
BIS-TRIS propane
EMPROVE® EVOLVE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
1,3-Bis[tris(hydroxyméthyl)méthylamino]propane
2 382,00 €
About This Item
2 382,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
6.3-9.5
Plage de pH utile
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
pKa
(1) 6.8, (2) 9.0
Pf
164-165 °C (lit.)
164-165 °C (lit.)
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
Clé InChI
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable